Stampa…
Ammonio carbonato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Salt of hartshorn
401130010 401130250 401130025
ACRO401130010EA 119 EUR
ACRO401130010 ACRO401130250 ACRO401130025
Ammonio carbonato ACS
Ammonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
Peso molecolare: 96,09 g/mol
Punto di fusione: 58 °C (dec.)
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration excess HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %