Stampa…
Ammonio carbonato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
390290010 390290025
ACRO390290010EA 43.5 EUR
ACRO390290010 ACRO390290025
Ammonio carbonato, extra puro
Ammonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
Punto di fusione: 58 °C (dec.)
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤100 ppm
Titration with HCl ≥30.5 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm