Stampa…
Ammonio carbonato per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Salt of hartshorn
196650010 196655000 196651000 196650025
ACRO196650010EA 82.2 EUR
ACRO196650010 ACRO196655000 ACRO196651000 ACRO196650025
Ammonio carbonato per analisi
Ammonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
Peso molecolare: 96.09 g/mol
Punto di fusione: 58 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration with HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm