Stampa…
Ammonio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
21235.297EA 62.7 EUR
21235.297 21235.366 21235.468
Ammonio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ammonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Punto di fusione: 335 °C
Densità: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011420
CAS Number: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
REACH: 01-2119487950-27
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 99 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Residuo alla combustione (SO4) Max. 0.9 %
SO4 (Solfato) Max. 100 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm