Stampa…
Ammonio cloruro ≥99.5% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
0621-1KGEA 153 EUR
0621-1KG 0621-2.5KG 0621-500G
Ammonio cloruro ≥99.5% ACS
Ammonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Punto di fusione: 335 °C
Densità: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011420
CAS Number: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Calcium <0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0002%
Magnesium ≤0.0005%
pH (5%, water) @25 °C 4.5 – 5.5
Phosphate ≤0.0002%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.002%