Ammonio cloruro ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 12125-02-9
Molecular Formula: NH4Cl
Formula Weight: 53.49
Physical Form: Crystalline
Density: ≈1.53
Refractive Index: 1.642
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 340° subl.
Merck Reference: 14,509
MDL No.: MFCD00011420
Formula:
NH₄Cl Punto di fusione: 340 °C (subl.) Densità: 1,53 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS Number: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 14,509 |