Stampa…
Ammonio cloruro 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
123340010 123340250 123340050 123340251
ACRO123340010EA 50.8 EUR
ACRO123340010 ACRO123340250 ACRO123340050 ACRO123340251
Ammonio cloruro 99+%, puro
Ammonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Punto di fusione: 340 °C (subl.)
Densità: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011420
CAS Number: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %