Stampa…
Ammonio bromuro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16258.0C A16258.0E A16258.36
A16258.0CEA 802 EUR
A16258.0C A16258.0E A16258.36
Ammonio bromuro ≥99%
Ammonio bromuro
Purity: 99% CAS No.: 12124-97-9 Molecular Formula: NH4Br Formula Weight: 97.97 Melting Point: 452° subl. Merck Reference: 14,505 MDL No.: MFCD00011419
Formula: H₄BrN
Punto di fusione: 452 °C (subl.)
Densità: 2,429
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011419
CAS Number: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 14,505