Stampa…
Ammonio bromuro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12981.06 12981.14 12981.22
12981.06EA 39.3 EUR
12981.06 12981.14 12981.22
Ammonio bromuro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammonio bromuro
Purity: 99.999% CAS No.: 12124-97-9 Molecular Formula: NH4Br Formula Weight: 97.97 Physical Form: Crystalline Density: 2.429 Appearance: White Melting Point: 452° subl. Merck Reference: 14,505 MDL No.: MFCD00011419
Formula: H₄BrN
Peso molecolare: 97.94 g/mol
Punto di fusione: 452 °C (subl.)
Densità: 2.429
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011419
CAS Number: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 14,505