Ammonium tetrafluoroborate ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
44055.06
44055.14
44055.22
44055.06EA
36.5
EUR
44055.06
44055.14
44055.22
Ammonium tetrafluoroborate ≥99.999% (metals basis)
Ammonium tetrafluoroborate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13826-83-0
Molecular Formula: NH4BF4
Formula Weight: 104.84
Physical Form: Crystalline
Density: 1.871
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 220° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD06245785
Formula:
H₄BF₄N Peso molecolare: 104,84 g/mol Punto di fusione: 220 °C (subl.) Densità: 1,871 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245785 CAS Number: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN: 3260 ADR: 8,III |