Stampa…
Ammonium tetrafluoroborate ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
35831.30 35831.A1
35831.30EA 94.7 EUR
35831.30 35831.A1
Ammonium tetrafluoroborate ≥99.5% (metals basis)
Ammonium tetrafluoroborate
Purity: 99.5% CAS No.: 13826-83-0 Molecular Formula: NH4BF4 Formula Weight: 104.84 Physical Form: -20 Mesh Density: 1.871 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 220° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD06245785
Formula: H₄BF₄N
Peso molecolare: 104,84 g/mol
Punto di fusione: 220 °C (subl.)
Densità: 1,871
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245785
CAS Number: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,III