Stampa…
Ammonium tetrafluoroborate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
11488.36 11488.A3
11488.36EA 55.8 EUR
11488.36 11488.A3
Ammonium tetrafluoroborate ≥97%
Ammonium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 13826-83-0 Molecular Formula: NH4BF4 Formula Weight: 104.84 Physical Form: Powder Density: 1.871 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 220° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD06245785
Formula: H₄BF₄N
Peso molecolare: 104,84 g/mol
Punto di fusione: 220 °C (subl.)
Densità: 1,871
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245785
CAS Number: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
ADR: 8,III