Stampa…
Ammonium tetrafluoroborate 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
310961000 310965000 310960025
ACRO310961000EA 21.3 EUR
ACRO310961000 ACRO310965000 ACRO310960025
Ammonium tetrafluoroborate 99%, puro
Ammonium tetrafluoroborate
Formula: H₄BF₄N
Peso molecolare: 104,84 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (subl.)
Densità: 1,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245785
CAS Number: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %