Tetraphenylphosphonium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2065-67-0
Molecular Formula: (C6H5)4PI
Formula Weight: 466.31
Melting Point: 345-350°
Beilstein Reference: 3922216
Formula:
C₂₄H₂₀IP Punto di fusione: 345…350 °C Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011917 CAS Number: 2065-67-0 EINECS: 218-179-0 |