Tetraphenylphosphonium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2001-45-8
Molecular Formula: (C6H5)4PCl
Formula Weight: 374.86
Melting Point: 272-278°
Beilstein Reference: 3922393
Formula:
C₂₄H₂₀ClP Punto di fusione: 272…278 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011916 CAS Number: 2001-45-8 EINECS: 217-890-3 |