Tetraphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2751-90-8
Molecular Formula: (C6H5)4PBr
Formula Weight: 419.31
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 3922383
Merck Reference: 14,9237
MDL No.: MFCD00011915
Formula:
C₂₄H₂₀BrP Peso molecolare: 419.3 g/mol Punto di fusione: 296…302 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011915 CAS Number: 2751-90-8 EINECS: 220-393-4 |