Stampa…
Trifenifosfina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
8.08270.0005EA 23.6 EUR
8.08270.0005 8.08270.0250 8.08270.1000 8.08270.9025
Trifenifosfina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trifenifosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
Punto di ebollizione: 377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003043
CAS Number: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Visualizza i codici
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 78.5 - 81.5 °C
Molar Mass 262.29 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 195 - 205 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (88 °C)
Flash Point 182 °C
Density 1.194 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C