Stampa…
Trifenifosfina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 186 EUR
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Trifenifosfina 99%
Trifenifosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
Punto di ebollizione: 377 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 78,5…81.5 °C
Densità: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003043
CAS Number: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %