Stampa…
Triphenylarsine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08653.0025 8.08653.1000 8.08653.0005
8.08653.0025EA 157 EUR
8.08653.0025 8.08653.1000 8.08653.0005
Triphenylarsine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Triphenylarsine
Formula: C₁₈H₁₅As
Peso molecolare: 306,24 g/mol
Punto di ebollizione: ∼360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002994
CAS Number: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN: 3465
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 61 °C
Molar Mass 306.24 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) (decomposition)
Flash Point 265 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)