Stampa…
Triphenylarsine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L03616.06 L03616.14
L03616.06EA 28.5 EUR
L03616.06 L03616.14
Triphenylarsine ≥97%
Triphenylarsine
Purity: 97% CAS No.: 603-32-7 Molecular Formula: C18H15As Formula Weight: 306.24 Flash Point: 265°(509°F) Melting Point: 58-62° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 1842037 UN No.: 3465 MDL No.: MFCD00002994
Formula: C₁₈H₁₅As
Peso molecolare: 306,24 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C
Punto di fusione: 58…62 °C
Densità: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 265 °C (509 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002994
CAS Number: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN: 3465
ADR: 6.1,II