Stampa…
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 109 EUR
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Formula: C₂₁H₂₁P
Peso molecolare: 304,37 g/mol
Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145…150 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008542
CAS Number: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %