Stampa…
Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(m-tolyl)phosphine, Tri-m-tolylphosphine
A15372.03 A15372.06 A15372.14
A15372.03EA 35.8 EUR
A15372.03 A15372.06 A15372.14
Tris(3-methylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methylphenyl)phosphine
Purity: 98+% CAS No.: 6224-63-1 Molecular Formula: C21H21P Formula Weight: 304.37 Melting Point: 99-101° Beilstein Reference: 658863
Formula: C₂₁H₂₁P
Peso molecolare: 304.37 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008532
CAS Number: 6224-63-1
EINECS: 228-312-4