Stampa…
Tris(2-methylphenyl)phosphine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41817.0001 8.41817.0010
8.41817.0001EA 48.8 EUR
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-methylphenyl)phosphine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formula: C₂₁H₂₁P
Punto di ebollizione: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Punto di fusione: 125,5 °C
MDL Number: MFCD00008514
CAS Number: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Visualizza i codici
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)