Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
422320050
422320010
422320250
ACRO422320050EA
161
EUR
ACRO422320050
ACRO422320010
ACRO422320250
Tris(2-methylphenyl)phosphine 99%
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formula:
C₂₁H₂₁P Punto di ebollizione: 187 - 192 °C (0,05 -rr) Punto di fusione: 126…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008514 CAS Number: 6163-58-2 EINECS: 228-193-9 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
GC | ≥98.5 % |