Chlorodiphenylphosphine 97%, in astine
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DPPC, Diphenylchlorophosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1079-66-9
Molecular Formula: C12H10ClP
Formula Weight: 220.64
Flash Point: 138°(280°F)
Refractive Index: 1.6350
Odour: Acrid
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 318-321°
Beilstein Reference: 512032
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000529
Formula:
C₁₂H₁₀ClP Peso molecolare: 220,64 g/mol Punto di ebollizione: 318…321 °C Punto di fusione: 14…16 °C Densità: 1,204 Flash Pt: 138 °C (280 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000529 CAS Number: 1079-66-9 EINECS: 214-093-2 UN: 3265 ADR: 8,II |