Stampa…
Chlorodiphenylphosphine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DPPC, Diphenylchlorophosphine
347300050 347300250 347301000 347305000
ACRO347300050EA 22 EUR
ACRO347300050 ACRO347300250 ACRO347301000 ACRO347305000
Chlorodiphenylphosphine 98%
Chlorodiphenylphosphine
Formula: C₁₂H₁₀ClP
Peso molecolare: 220,64 g/mol
Punto di ebollizione: 320 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 14 - 16 °C
Densità: 1,229 g/cm³
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000529
CAS Number: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %