Dichloro(phenyl)phosphine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 644-97-3
Molecular Formula: C6H5Cl2P
Formula Weight: 178.99
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5980
Odour: Pungent
Melting Point: -51°
Boiling Point: 99-101°/11mm
Beilstein Reference: 508189
UN No.: 2798
MDL No.: MFCD00000528
Formula:
C₆H₅Cl₂P Punto di ebollizione: 99…101 °C (11 mmHg) Punto di fusione: –51 °C Densità: 1,319 Flash Pt: 102 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000528 CAS Number: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 UN: 2798 ADR: 8,II |