Stampa…
Nitronium tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
174380250 174380050 174381000
ACRO174380250EA 200 EUR
ACRO174380250 ACRO174380050 ACRO174381000
Nitronium tetrafluoroborate 97%
Nitronium tetrafluoroborate
Formula: BF₄NO₂
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011432
CAS Number: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Adhering crystals
Assay ≥96.0 %
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %