Stampa…
Tricyclohexylphosphine, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
44854.03 44854.06
44854.03EA 24.3 EUR
44854.03 44854.06
Tricyclohexylphosphine, grado tecnico
Tricyclohexylphosphine
CAS No.: 2622-14-2 Molecular Formula: (C6H11)3P Formula Weight: 280.42 Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White to off-white Odour: Unpleasant Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00003853
Formula: C₁₈H₃₃P
Peso molecolare: 280,43 g/mol
Punto di ebollizione: 132…134 °C (0,02 mmHg)
Punto di fusione: 76…78 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003853
CAS Number: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2