Stampa…
Benzetonio cloruro 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 67.7 EUR
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
Benzetonio cloruro 97%
Benzetonio cloruro
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Punto di fusione: 158…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011742
CAS Number: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01074
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm