Stampa…
Benzyltriethylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Benzyl triethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.5000 8.10298.9025 8.10298.9040
8.10298.0100EA 38.6 EUR
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.5000 8.10298.9025 8.10298.9040
Benzyltriethylammonium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammonium chloride
Formula: C₁₃H₂₂ClN
Punto di fusione: 190…192 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011824
CAS Number: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
Visualizza i codici
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 227.78 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 100 °C
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C