Benzyltriethylammonium chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₂₂ClN Punto di fusione: 185 °C (dec.) Flash Pt: >275 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011824 CAS Number: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 ADR: 4.1,III |
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |