Benzyltriethylammonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5197-95-5
Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Br
Formula Weight: 272.24
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3739113
Formula:
C₁₃H₂₂BrN Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011822 CAS Number: 5197-95-5 EINECS: 225-986-1 |