Stampa…
Benzyltriethylammonium bromide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
164200250 164201000
ACRO164200250EA 36.1 EUR
ACRO164200250 ACRO164201000
Benzyltriethylammonium bromide 99%
Benzyltriethylammonium bromide
Formula: C₁₃H₂₂BrN
Peso molecolare: 272,23 g/mol
Punto di fusione: 187…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011822
CAS Number: 5197-95-5
EINECS: 225-986-1
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 197 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %