Tetrabutilammonio bisolfato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(C₄H₉)₄NHSO₄ Punto di fusione: 169…172 °C Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00011637 CAS Number: 32503-27-8 EINECS: 251-068-5 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 168 - 174 °C |
Molar Mass | 339.54 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |
pH | 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |