Stampa…
Tetrabutilammonio bisolfato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
A14047.0B A14047.18 A14047.30
A14047.0BEA 476 EUR
A14047.0B A14047.18 A14047.30
Tetrabutilammonio bisolfato ≥97%
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Purity: 97% CAS No.: 32503-27-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NHSO4 Formula Weight: 339.54 Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD00011637
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Peso molecolare: 339,54 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011637
CAS Number: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5