Stampa…
Tetrabutilammonio bisolfato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
168380010 168380250 168381000 168382500
ACRO168380010EA 576 EUR
ACRO168380010 ACRO168380250 ACRO168381000 ACRO168382500
Tetrabutilammonio bisolfato 98%
Tetrabutilammonio bisolfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Punto di fusione: 168…172 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011637
CAS Number: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %