Tetrabutylammonium nitrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1941-27-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NNO3
Formula Weight: 304.48
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00043202
Formula:
C₁₆H₃₆N₂O₃ Punto di fusione: 116…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043202 CAS Number: 1941-27-1 EINECS: 217-726-0 UN: 1479 ADR: 5.1,III |