Stampa…
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 101 EUR
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Tetrabutylammonium nitrate
Formula: C₁₆H₃₆N₂O₃
Peso molecolare: 304,47 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043202
CAS Number: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %