Stampa…
S-Acetiltiocolina ioduro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16802.06 A16802.03 A16802.14
A16802.06EA 90.5 EUR
A16802.06 A16802.03 A16802.14
S-Acetiltiocolina ioduro ≥98%
S-Acetiltiocolina ioduro
Purity: 98% CAS No.: 1866-15-5 Molecular Formula: CH3COSCH2CH2N(CH3)3I Formula Weight: 289.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 3916578 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011819
Formula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Punto di fusione: 205…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011819
CAS Number: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM