Stampa…
S-Acetiltiocolina ioduro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
102710050 102710250
ACRO102710050EA 126 EUR
ACRO102710050 ACRO102710250
S-Acetiltiocolina ioduro 98%
S-Acetiltiocolina ioduro
Formula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Punto di fusione: 205…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011819
CAS Number: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %