Stampa…
Acetylcholine iodide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (2-Acetoxyethyl)trimethylammonium iodide
400180100 400180500
ACRO400180100EA 75.7 EUR
ACRO400180100 ACRO400180500
Acetylcholine iodide 99%
Acetylcholine iodide
Formula: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Peso molecolare: 273,11 g/mol
Punto di fusione: 162…164 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011815
CAS Number: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %