Stampa…
Tetrametilammonio ioduro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12811.22 A12811.36
A12811.22EA 112 EUR
A12811.22 A12811.36
Tetrametilammonio ioduro ≥99%
Tetrametilammonio ioduro
Purity: 99% CAS No.: 75-58-1 Molecular Formula: C4H12IN Formula Weight: 201.05 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3620030 Merck Reference: 14,9225 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011629
Formula: C₄H₁₂IN
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011629
CAS Number: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9225