Tetrabutylphosphonium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3115-66-0
Molecular Formula: C16H36IP
Formula Weight: 386.34
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD00050246
Formula:
C₁₆H₃₆IP Punto di fusione: 98…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00050246 CAS Number: 3115-66-0 |