Stampa…
Tetrabutilammonio ioduro zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
MQ200
8.22152.0100 8.22152.0250 8.22152.1000
8.22152.0100EA 68.4 EUR
8.22152.0100 8.22152.0250 8.22152.1000
Tetrabutilammonio ioduro zS, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilammonio ioduro
Formula: C₁₆H₃₆IN
Peso molecolare: 369.37 g/mol
Punto di fusione: 143…146 °C
Densità: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011636
CAS Number: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Visualizza i codici
Hill Formula C₁₆H₃₆IN
Molar Mass 369.38 g/mol
Melting Point 143 - 146 °C
LD 50 oral LD50 Rat 1990 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger harmful
R Phrase R 22
S Phrase S 22-24/25