Stampa…
Tetrabutilammonio ioduro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
A15484.0B A15484.18 A15484.30
A15484.0BEA 311 EUR
A15484.0B A15484.18 A15484.30
Tetrabutilammonio ioduro ≥98%
Tetrabutilammonio ioduro
Purity: 98% CAS No.: 311-28-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NI Formula Weight: 369.38 Melting Point: 142-148° Beilstein Reference: 3916152
Formula: C₁₆H₃₆IN
Peso molecolare: 369.37 g/mol
Punto di fusione: 142…148 °C
Densità: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011636
CAS Number: 311-28-4
EINECS: 206-220-5