Stampa…
Tetrabutilammonio ioduro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
161270250 161271000 161275000 161270025
161270250.EA 21.8 EUR
161270250. 161271000. 161275000. 161270025.
Tetrabutilammonio ioduro 98%
Tetrabutilammonio ioduro
Formula: C₁₆H₃₆IN
Punto di fusione: 141…150 °C
Densità: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011636
CAS Number: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 150 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
Residue after ignition ≤1 %