Tetrabutylammonium fluoride trihydrate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18164.0010
8.18164.0050
8.18164.0005
8.18164.0010EA
43.2
EUR
8.18164.0010
8.18164.0050
8.18164.0005
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Formula:
C₁₆H₃₆FN·3H₂O Peso molecolare: 315.51 g/mol Punto di fusione: 62…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149981 CAS Number: 87749-50-6 EINECS: 207-057-2 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 62 - 63 °C |
Molar Mass | 315.49 g/mol |
Synonyms | TBAF |
Hill Formula | C16H36FN * 3H2O |
Chemical Formula | (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O |