Stampa…
Colina cloruro, EMPROVE® ESSENTIAL DAB 10, FCC, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
5.00117.5000EA 1450 EUR
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
Colina cloruro, EMPROVE® ESSENTIAL DAB 10, FCC, SAFC®
Colina cloruro
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Punto di fusione: 244…247 °C
Densità: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011721
CAS Number: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM