Colina cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 67-48-1
Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 139.63
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3563126
Merck Reference: 14,2206
MDL No.: MFCD00011721
An acyl group acceptor
Formula:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl Punto di fusione: ∼ 305 °C (dec.) Densità: ∼1,205 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011721 CAS Number: 67-48-1 EINECS: 200-655-4 Merck Index: 14,2206 |